Fontos dokumentumok
I14150
Isobutylamine
99%
Szinonimák:
1-Amino-2-methylpropane
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?