Fontos dokumentumok
639095
3-(Methylthio)propylamine
97%
Szinonimák:
1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propanamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4940 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
thioether
SMILES string
CSCCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?