Fontos dokumentumok
W321907
Isopentylamine
≥98%
Szinonimák:
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95-97 °C (lit.)
sűrűség
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
chemical
SMILES string
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Isopentylamine is a novel defence compound induced by insect feeding in rice.: This study explores the role of isopentylamine as a defense compound in rice when exposed to insect feeding. The research highlights its potential in enhancing plant resistance mechanisms against pests (Aboshi et al., 2021).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?