Fontos dokumentumok
O5802
Octylamine
99%
Szinonimák:
1-Aminooctane, n-Octylamine, Caprylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−5-−1 °C (lit.)
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Other applications:
- Synthesis of 2-cyano-N-octylacetamide by reacting with ethyl cyanoacetate.
- To induce uniformity for synthesizing uniform ultrathin metal sulfide nanostructures.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?