Merck
118451
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylpentane
99%
Szinonimák:
3,3-Dimethylpentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1696854
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
gőznyomás
2.77 psi ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
robbanási határérték
~7 %
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
bp
86 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
sűrűség
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides.
Alkalmazás
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)