Merck
D173207
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylpentane
≥99%
Szinonimák:
(±)-2,3-Dimethylpentane, 3,4-Dimethylpentane
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(CH3)CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1718734
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
gőzsűrűség
3.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.35 psi ( 37.7 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
639 °F
robbanási határérték
~7 %
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
sűrűség
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)