Merck
M66005
Sigma-Aldrich
3-Methylpentane
≥99%
Szinonimák:
3-Methylpentane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2)2CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730734
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
gőzsűrűség
2.97 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
135 mmHg ( 17 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
532 °F
robbanási határérték
~7.7 %
törésmutató
n20/D 1.376 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
sűrűség
0.664 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)CC
InChI
1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methylpentane (3MP) is mainly used as a model n-alkane in studies relating to densities, viscosities, refractive indices, excess enthalpies and vapor-liquid equilibrium of binary alkane mixtures.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vapor-liquid equilibriums for the binary systems n-hexane with 2-methylpentane, 3-methylpentane, and 2, 4-dimethylpentane.
Ho C L and Davison R R
Journal of Chemical and Engineering Data, 24(4), 293-296 (1979)
Densities, viscosities, and refractive indices of the binary systems methyl tert-butyl ether+ 2-methylpentane,+ 3-methylpentane,+ 2, 3-dimethylpentane, and+ 2, 2, 4-trimethylpentane at 298.15 K.
Bouzas A, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 45(2), 331-333 (2000)
Excess enthalpies for the binary systems n-octane with 2-methylpentane and 3-methylpentane.
Ameling W
Journal of Chemical and Engineering Data, 28(2), 184-186 (1983)
Shervin Shahriari et al.
The Journal of chemical physics, 121(18), 8960-8967 (2004-11-06)
We have measured the dielectric relaxation of several glass forming branched alkanes with very low dielectric loss in the frequency range 50 Hz-20 kHz. The molecular liquids of this study are 3-methylpentane, 3-methylheptane, 4-methylheptane, 2,3-dimethylpentane, and 2,4,6-trimethylheptane. All liquids display
M W Grinstaff et al.
Science (New York, N.Y.), 264(5163), 1311-1313 (1994-05-27)
Halogenation of an iron porphyrin causes severe saddling of the macrocyclic structure and a large positive shift in the iron(III)/(II) redox couple. Although pre-halogenated iron(II) porphyrins such as Fe(TFPPBr8) [H2TFPPBr8, beta-octabromo-tetrakis(pentafluorophenyl)-porphyrin] are relatively resistant to autoxidation, they rapidly reduce alkyl