Merck
D173401
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpentane
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1696855
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.48 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.29 psi ( 37.7 °C)
Teszt
99%
form
liquid
robbanási határérték
~7 %
törésmutató
n20/D 1.381 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
sűrűség
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M B Snipes et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 16(1), 81-91 (1991-01-01)
This paper describes apparatus and methods for measuring uptake of inhaled vapors in the nose and lungs of dogs. The system allows sampling of air from the trachea at specific times during inspiration and expiration without surgical manipulation of the
Jaiho Cho et al.
Chemosphere, 68(2), 266-273 (2007-02-16)
The biodegradability of alkylate compounds in serum bottles was investigated in the presence and absence of ethanol or benzene, toluene, ethylbenzene, and p-xylene (BTEX). The biomass was acclimated to three different alkylates, 2,3-dimethylpentane, 2,4-dimethylpentane and 2,2,4-trimethylpentane in porous pot reactors.
A R Dahl et al.
Toxicology and applied pharmacology, 109(2), 263-275 (1991-06-15)
The site of uptake of inhaled vapors profoundly influences which respiratory tract tissues receive the highest doses. How the site of uptake depends on the physicochemical properties of inhaled vapors has been the subject of experiment and speculation for decades