Merck
M49704
Sigma-Aldrich
2-Methylhexane
99%
Szinonimák:
Isoheptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1696856
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.27 psi ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
536 °F
robbanási határérték
~7 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
sűrűség
0.679 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methylhexane is mainly used as a model iso-alkane in studies relating to iso-alkane oxidation, vapor-liquid phase equilibria of heptane isomers and catalytic cracking.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The influence of reaction temperature on the cracking mechanism of 2-methylhexane
Bamwenda GR, et al.
J. Catal., 148(2), 595-606 (1994)
2-Methylhexane cracking on Y zeolites: Catalytic cycles and reaction selectivity
Yaluris G, et al.
J. Catal., 165(2), 205-220 (1997)
Intermolecular potentials for branched alkanes and the vapour-liquid phase equilibria of n-heptane, 2-methylhexane, and 3-ethylpentane
Ilja Siepmann BJ and Martin MG
Molecular Physics, 90(5), 687-694 (1997)
Iso-alkane oxidation by aPseudomonas Part I.?Metabolism of 2-methylhexane
Thijsse GJE and Van der Linden AC
Antonie van Leeuwenhoek, 27(1), 171-179 (1961)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other