Merck
66490
Supelco
Methylcyclopentane
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1900214
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
624 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
8.35 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
bp
72 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
sűrűség
0.748 g/mL at 20 °C
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methylcyclopentane, a naphthene hydrocarbon, has a tertiary carbon atom and also has greater reactivity towards chemical agents like sulphuric acid, fuming nitric acid, etc.
Alkalmazás
Methylcyclopentane was used to determine qualitative and quantitative interpretation of solvophobic effects in methyl cellosolve and propylene glycol, reading values of Gibbs free energy of solution and solvation.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
United states government printing office
Bureau of Standards Journal of Research, 7, 800-800 (1932)
Thermodynamics of solvation in propylene glycol and methyl cellosolve.
Sedov, I. A., M. A. Stolov, and B. N. Solomonov.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 78, 32-36 (2014)
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at