Merck
111023
Sigma-Aldrich
4-Methylheptane
99%
Szinonimák:
4-methyl-heptane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2)2CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.23
Beilstein:
1696874
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
gőznyomás
0.77 psi ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
−121 °C (lit.)
sűrűség
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methylheptane was used as a reference substance to identify the volatile organic compounds (VOCs) in the headspace of cultures containing different MAP strains, using solid phase micro extraction and gas chromatography/mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nirmal Khadka et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-01)
Recent phylogenetic studies have transferred certain isolates from monocot plants previously included in the heterogeneous group of Pectobacteriumcarotovorum (Pc) to a species level termed Pectobacterium aroidearum. The specificity of Pectobacterium associated infections had received less attention, and may be of
Phillip Trefz et al.
PloS one, 8(10), e76868-e76868 (2013-10-12)
Control of paratuberculosis in livestock is hampered by the low sensitivity of established direct and indirect diagnostic methods. Like other bacteria, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) emits volatile organic compounds (VOCs). Differences of VOC patterns in breath and feces of