Fontos dokumentumok
232750
1-Bromo-2-chloroethane
98%
Szinonimák:
Ethylene bromochloride, Ethylene chlorobromide
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
mp
−18-−14 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.723 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
ClCCBr
InChI
1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?