Fontos dokumentumok
41085
2,3-Dimethylpentane
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.45 (vs air)
gőznyomás
2.35 psi ( 37.7 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
639 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
~7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
89-90 °C (lit.)
sűrűség
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ambient air samples by thermal desorption-gas chromatography (TD-GC) in conjunction with Deans-switch cutting technique.
- Exhaled air samples by GC combined with mass spectrometry (MS) operating under the selected ion monitoring (SIM) detection mode.
- Indoor and outdoor air samples by adsorption using sorbent tubes, followed by analysis using TD-GC-MS with electron impact (EI) ionization.
- Commercial reagent samples by high resolution GC using graphene-zeolite imdidazole framework (ZIF8) as a stationary phase.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)