Fontos dokumentumok
132187
2,2,3-Trimethylbutane
≥99%
Szinonimák:
Pentamethylethane, Triptane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3.37 psi ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
~7 %
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
80.9 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
sűrűség
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?