Merck
110671
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpentane
≥99%
Szinonimák:
1,1,1-Trimethylbutane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730757
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
robbanási határérték
~8.3 %
törésmutató
n20/D 1.382 (lit.)
bp
78 °C/743 mmHg (lit.)
sűrűség
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2-Dimethylpentane is a component of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R Navarro-Gonzalez et al.
Uchu Seibutsu Kagaku, 12(2), 81-91 (2001-09-07)
The atmosphere of Titan is constantly bombarded by galactic cosmic rays and Saturnian magnetospheric electrons causing the formation of free electrons and primary ions, which are then stabilized by ion cluster formation and charging of aerosols. These charged particles accumulate