Merck
110574
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylhexane
99%
Méret kiválasztása
10 G
56 600,00 Ft
56 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
56 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.23
Beilstein:
1718748
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
56 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
48 mmHg ( 34 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
sűrűség
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)CC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-8(4)6-7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4-Dimethylhexane can be gas chromatographically enantioseparated on different modified cyclodextrins[1].
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Giuseppe Sicoli et al.
Chirality, 21(1), 183-198 (2008-08-14)
The chromatographic enantioseparation of small unfunctionalized chiral alkanes C*HR(1)R(2)R(3) (R = alkyl) represents a challenge in separation science. Because of the lack of any functional groups, enantiorecognition in the presence of a chiral selector is solely based upon weak enantioselective