Merck
110752
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentane
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
72.8 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
6.7 %
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
sűrűség
0.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1CCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gary B McVicker et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(6), 2222-2226 (2006-07-21)
In this paper we describe the utility of an acid-catalyzed isomerization reaction, specifically, ring-contraction of methylcyclohexane to an isomeric mixture of alkylcyclopentanes as a tool for characterizing the acidic properties of a wide range of platinum-loaded solid acids. Methylcyclohexane isomerization
Luis A Rios-Hernandez et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 434-443 (2003-01-07)
We used ethylcyclopentane (ECP) as a model alicyclic hydrocarbon and investigated its metabolism by a sulfate-reducing bacterial enrichment obtained from a gas condensate-contaminated aquifer. The enrichment coupled the consumption of ECP with the stoichiometrically expected amount of sulfate reduced. During