Fontos dokumentumok
101745
4-Heptanone
98%
Szinonimák:
Butyrone, Dipropyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.93 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?