Fontos dokumentumok
H2120
Heptaldehyde
95%
Szinonimák:
1-Heptanal, Aldehyde C7, Enanthaldehyde, Oenanthaldehyde
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC=O
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?