Fontos dokumentumok
136913
3-Octanone
≥98%
Szinonimák:
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
sűrűség
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?