Merck
W254606
Sigma-Aldrich
4-Heptanone
≥97%, FG
Szinonimák:
Butyrone, Dipropyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
FEMA-szám:
2546
Beilstein:
1699049
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2034
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.058
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.93 (vs air)
gőznyomás
5.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheese; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 5 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Baked potato, cabbage, coffee, papaya, roasted peanut.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ingrid Kohl et al.
Journal of breath research, 7(1), 017110-017110 (2013-03-01)
We report on the search for low molecular weight molecules-possibly accumulated in the bloodstream and body-in the exhaled breath of uremic patients with kidney malfunction. We performed non-invasive analysis of the breath gas of 96 patients shortly before and several
Takahiro Kawasaki et al.
Diabetes care, 25(2), 353-357 (2002-01-30)
To investigate fructose metabolic changes in patients with diabetes. Serum and urinary fructose concentrations were determined in healthy subjects (n = 23) and in nondiabetic (n = 23) and diabetic patients (n = 26). Fructose was measured using our newly
G Blomqvist et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 283(1), E20-E28 (2002-06-18)
Using R-beta-[1-(11)C]hydroxybutyrate and positron emission tomography, we studied the effect of acute hyperketonemia (range 0.7-1.7 micromol/ml) on cerebral ketone body utilization in six nondiabetic subjects and six insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) patients with average metabolic control (HbA(1c) = 8.1 +/-
Mae Sheikh-Ali et al.
Diabetes care, 31(4), 643-647 (2008-01-11)
Current criteria for the diagnosis of diabetic ketoacidosis (DKA) are limited by their nonspecificity (serum bicarbonate [HCO(3)] and pH) and qualitative nature (the presence of ketonemia/ketonuria). The present study was undertaken to determine whether quantitative measurement of a ketone body
Kathleen M Dungan et al.
Diabetes care, 29(6), 1214-1219 (2006-05-30)
Postprandial hyperglycemia is often inadequately assessed in diabetes management. Serum 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) drops as serum glucose rises above the renal threshold for glucose and has been proposed as a marker for postprandial hyperglycemia. The objective of this study is to