Merck
136867
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-pentanone
98%
Szinonimák:
Diisopropyl ketone, Isobutyrone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
Beilstein:
773782
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.400 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4-Dimethyl-3-pentanone was used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hydroboration of acyclic allenes with disiamylborane.
Sethi DS, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(6), 1083-1086 (1969)
Yu Song et al.
The Journal of chemical physics, 142(22), 224306-224306 (2015-06-15)
Ultraviolet (UV) photodissociation dynamics of jet-cooled n-propyl (n-C3H7) radical via the 3s Rydberg state and i-propyl (i-C3H7) radical via the 3p Rydberg states are studied in the photolysis wavelength region of 230-260 nm using high-n Rydberg atom time-of-flight and resonance
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)