Fontos dokumentumok
185388
1-Tetradecanol
97%
Szinonimák:
Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
489 °F
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.00013 g/L at 23 °C
chloroform: soluble 10%
sűrűség
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?