Merck
W278513
Sigma-Aldrich
2-Nonanone
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
Heptyl methyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
FEMA-szám:
2785
Beilstein:
1743645
EC-szám:
Európai Tanács szám:
154
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.020
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cheese; coconut; green; fruity; waxy; herbaceous
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
cheese; coconut; green; fruity; waxy; herbaceous
SMILES string
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Natural occurrence: Blue cheese, butter, cheddar cheese, coconut, fish, krill, oil of rue.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Alkalmazás
  • Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T D Dreesen et al.
The Biochemical journal, 203(1), 69-75 (1982-04-01)
Individual turbinals from the right and left sides of dog olfactory tissue were removed and nerve-ending-particle preparations were prepared. (Na+ + K+)-dependent ATPase activities of the individual preparations, and the effect of several odorous compounds [including (+)- and (-)-carvone] on
J A Dunn et al.
Experimental & applied acarology, 37(1-2), 131-140 (2005-09-24)
Two types of trap, the BT Trap and PC(TM) pitfall cone trap, were evaluated against the most widely used method of sampling and sieving for their ability to detect low numbers of storage mites (Acarus siro, Tyrophagus longior and Lepidoglyphus
E R Troemel et al.
Cell, 91(2), 161-169 (1997-11-05)
Different olfactory cues elicit distinct behaviors such as attraction, avoidance, feeding, or mating. In the nematode C. elegans, these cues are sensed by a small number of olfactory neurons, each of which expresses several different odorant receptors. The type of
D A Birnby et al.
Genetics, 155(1), 85-104 (2000-05-03)
Caenorhabditis elegans daf-11 and daf-21 mutants share defects in specific chemosensory responses mediated by several classes of sensory neurons, indicating that these two genes have closely related functions in an assortment of chemosensory pathways. We report that daf-11 encodes one
S Damodaran et al.
The Journal of biological chemistry, 255(18), 8503-8508 (1980-09-25)
The binding of 2-nonanone to bovine serum albumin exhibited positive cooperativity at low molal ratios of binding, indicating stabilization of the hydrophobic binding sites at low concentrations of 2-nonanone. The degree of cooperativity was affected by the type of anion