Merck
M67001
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-pentanone
99%
Szinonimák:
sec-Butyl methyl ketone, Methyl sec-butyl ketone
Méret kiválasztása
5 G
28 900,00 Ft
25 G
88 700,00 Ft
28 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
28 900,00 Ft
25 G
88 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
28 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
118 °C/758 mmHg (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-4-5(2)6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Elana Varner et al.
Journal of chemical ecology, 45(1), 18-27 (2018-11-10)
Recently, it was reported (i) that the sex pheromone blend of male house mice, Mus musculus, comprises not only volatile components (3,4-dehydro-exo-brevicomin; 2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazole) but also a component of low volatility (the sex steroid testosterone), and (ii) that the sex steroids
Alexandru Luca et al.
Food chemistry, 232, 579-586 (2017-05-12)
The quality of leafy green vegetables changes during storage. Leaves become yellow or disintegrate, and an off-odor may develop. In addition, small amounts of volatile organic compounds (VOCs) are released. In this study, the release of acetone, carbon disulfide, dimethyl
Marta Cialiè Rosso et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(15), 3491-3506 (2018-01-10)
Within the pattern of volatiles released by food products (volatilome), potent odorants are bio-active compounds that trigger aroma perception by activating a complex array of odor receptors (ORs) in the regio olfactoria. Their informative role is fundamental to select optimal
Miroslava Bursová et al.
Journal of analytical toxicology, 39(9), 741-745 (2015-07-17)
A simple, cost-effective headspace gas chromatography (GC) method coupled with GC with flame ionization detection for simultaneous determination of methanol, ethanol and formic acid was developed and validated for clinical and toxicological purposes. Formic acid was derivatized with an excess