Fontos dokumentumok
W254430
2-Heptanone
natural, 98%, FG
Szinonimák:
Methyl pentyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
3.94 (vs air)
gőznyomás
2.14 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
739 °F
robbanási határérték
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
creamy; waxy; cheesy; fruity
SMILES string
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?