Merck
W292516
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
FEMA-szám:
2925
Beilstein:
1740764
EC-szám:
Európai Tanács szám:
192c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.002
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
celery; fruity; pear
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
1.7 %, 37 °F
8 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
celery; fruity; pear
SMILES string
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A L Gustavsson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(12), 2173-2183 (1998-02-12)
The enantiomers of cis- and trans-3-(4-propyl-cyclopent-2-enyl) propyl acetate, which are conformationally constrained analogues of (Z)-5-decenyl acetate (1), a sex pheromone component of the turnip moth, Agrotis segetum, have been synthesized and tested using the electrophysiological single-sensillum technique. The analogues mimic
Lan-Chun Nie et al.
Zhi wu sheng li yu fen zi sheng wu xue xue bao = Journal of plant physiology and molecular biology, 31(6), 663-667 (2005-12-20)
Aroma volatiles from apple (Malus domestica Borkh. var. Starkrimson) fruit at different stages of maturity were collected by solid adsorbent-Tenax-GC and determined by thermodesorption and GC-MS. Production of propyl acetate, butyl acetate, ethyl 2-methyl-butanoate and total ester volatiles and changes
[Gas chromatographic determination of propyl acetate in air].
N N Sirotkina et al.
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 46-47 (1981-07-01)
S Puglisi-Allegra et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 13(2), 287-290 (1980-08-01)
An automated technique for measuring simultaneously aggressive behavior and motor activity in mice is described. This technique allows measure of aggressive behavior and motor activity continuously throughout long-lasting periods without disturbing the animals except for feeding, watering and cleaning the
J Arsan et al.
Biotechnology and bioengineering, 69(2), 222-226 (2000-06-22)
Fatty acid (FA) selectivity of immobilized Rhizomucor miehei lipase was determined for various cosubstrate systems for ester modification involving competing n-acyl-donor substrates of even-chain length (C4-C16; FA or their methyl esters, FAME) and either n-propanol or propyl acetate in hexane.