Fontos dokumentumok
MSQC3
SILu™MAB Stable-Isotope Labeled Universal Monoclonal Antibody Standard human
recombinant, expressed in CHO cells
Szinonimák:
Mass spectrometry standard, IgG, Mass spectrometry standard, Immunoglobulin-G, Stable isotope labelled IgG
Méret kiválasztása
155 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
155 000,00 Ft
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in CHO cells
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
kiszerelés
vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
DTLMISRHeavy Chain (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
FNWYVDGVEVHNAKHeavy Chain (IgG1)
VVSVLTVLHQDWLNGKHeavy Chain (IgG1, IgG3, IgG4)
NQVSLTCLVKHeavy Chain (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
GFYPSDIAVEWESNGQPENNYKHeavy Chain (IgG1, IgG4)
AGVETTTPSKLight Chain (lambda)
YAASSYLSLTPEQWKLight Chain (lambda)
- SILuMab yielded reproducible, linear curves from 0.1 μg/mL to 1000 μg/mL without enrichment or depletion.
- Good agreement was observed between multiple peptides derived from the same target.
- Label incorporation was determined to be >98% by mass spectrometry.
- Sequence coverage was confirmed by peptide mapping.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Procedure
- Briefly centrifuge the vial at ~10,000 x g to collect the product at the bottom of the vial.
- Add 500 μL of purified water containing 0.1% formic acid to the vial.
- Mix the contents by gently inverting the vial a minimum of 5 times.
- Allow the vial to stand at room temperature for a minimum of 15 minutes and repeat mixing by inversion.
Analízis megjegyzés
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKI
GTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRW
APLGAFDIWGQGTMVTVSS|ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYF
PEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVN
HKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR
TPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRV
VSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPS
RDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFL
YSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILuMab Light Chain
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIY
DATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV
VFGGGTKLTVL|GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTV
AWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQ
VTHEGSTVEKTVAPTECS
Target overlap areas are underlined
Intact heavy and light chains (FASTA file)
Quantitative
MRM settings provided (Skyline, xls)
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.