LYSC9000
Lys-c (lysyl-endopeptidase), Active
from Achromobacter lyticus, recombinant, expressed in E. coli (206-473aa), tag-free, solution
Szinonimák:
Lys-c (lysyl-endopeptidase), Active, API, Lysyl endopeptidase, Protease I
About This Item
Javasolt termékek
Általános leírás
Overview
Lysyl-endopeptidase (Lys-c) was isolated from the Gram-negative soil bacterium Achromobacter lyticus by Msaki et al. The protein hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine and S-aminoethylcysteine residues making it an important tool for enzymatic protein sequencing and Lys-X compound synthesis.
Egyediség
Alkalmazás
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.