902683
BocNH-PEG5-acid
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azadocosan-22-oic acid, Boc-NH-PEG5-CH2COOH
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C17H33NO9/c1-17(2,3)27-16(21)18-4-5-22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
chave InChI
OLLNIAGWMCSEJB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)