920606
(S,R,S)-AHPC-piperazine-pyridine-alkyne-NH2 hydrochloride
Sinônimo(s):
(2S,4R)-1-((S)-2-(4-(4-(5-(3-Aminoprop-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl)piperazin-1-yl)butanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VH032
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CCCN(CC4)CCN4C5=CC=C(C#CCN)C=N5)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
InChI
1S/C38H50N8O4S.ClH/c1-26-34(51-25-42-26)29-12-9-28(10-13-29)23-41-36(49)31-21-30(47)24-46(31)37(50)35(38(2,3)4)43-33(48)8-6-16-44-17-19-45(20-18-44)32-14-11-27(22-40-32)7-5-15-39;/h9-14,22,25,30-31,35,47H,6,8,15-21,23-24,39H2,1-4H3,(H,41,49)(H,43,48);1H/t
chave InChI
KKQIIRSKIVMTFT-JNOFBCBOSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.