902675
BocNH-PEG6-acid
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-5-azapentacosan-25-oic acid, Boc-NH-PEG6-CH2COOH
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: linker
índice de refração
n/D 1.4657
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C19H37NO10/c1-19(2,3)30-18(23)20-4-5-24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17(21)22/h4-16H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
chave InChI
ZKCDWMFMVAYYED-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)