918350
C5 Lenalidomide-alkyne-piperidine hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)-3-(piperidin-4-yl)propiolamide hydrochloride, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(C#CC4CCNCC4)=O)=CC=C31.Cl
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.