Merck
1.00983
Supelco
Ethanol
greener alternative
Ethanol
absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ethylalkohol, Methylcarbinol
Größe auswählen
1 L
€ 48,30
1 L
€ 53,10
€ 48,30
Voraussichtliches Versanddatum04. Februar 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 48,30
1 L
€ 53,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Qualität:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Assay:
≥99.9% (GC)
Anwendung(en):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
78 °C (lit.)
Dampfdruck:
59 hPa ( 20 °C)
€ 48,30
Voraussichtliches Versanddatum04. Februar 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
59 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
24.5 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.36 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfassendsten Produktspezifikationen. Wir deklarieren unsere EMSURE Produktreihe gemäß der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und ISO-Standards.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist bioerneuerbar und eine Alternative zu petrochemischen Lösungsmitteln. Ethanol ist ein unter ökologischen Gesichtspunkten vorzuziehendes Lösungsmittel und steht deshalb im Einklang mit den Prinzipien „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ sowie „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier
Anwendung
Ethanol wurde als Lösungsmittel bei der Synthese von Pd/SiO2-Xerogel-Katalysatoren zur Hydrodechlorierung von Dichlorethan verwendet.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unser Bioethanol ist aufgrund seiner hohen Qualität, Bezahlbarkeit und leichten Verfügbarkeit eine naheliegende Wahl für eine nachhaltige Zukunft.      
  • Es wird aus Getreide oder Zuckerrohr, also erneuerbaren Quellen, hergestellt
  • Weniger toxisch als synthetische Ethanol (keine toxischen Nebenprodukte)
  • Zuverlässige Verfügbarkeit      
  • Das Produktionsverfahren ist sicherer für die Umwelt
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jae Ho Choi et al.
Cells, 8(12) (2019-12-05)
Platycodi radix is a widely sold health food worldwide, which contains numerous phytochemicals that are beneficial to health. Previously, we reported that saponin from the roots of Platycodi radix-derived saponin inhibited toxicant-induced liver diseases. Nevertheless, the inhibitory effect of platyconic
Improvement of metal dispersion in Pd/SiO2 cogelled xerogel catalysts for 1, 2-dichloroethane hydrodechlorination
Lambert S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 50(2), 127-140 (2004)
Jueun Kim et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 58(1), 11-16 (2019-06-13)
A chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay is a method to identify how much a protein of interest binds to the DNA region. This method is indispensable to study the mechanisms of how the transcription factors or chromatin modifications regulate the gene
Anita Yadav et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(2), 251-260 (2020-01-28)
The effects of ionic liquid addition on the spectroscopic properties of a pyrene-tryptophan-containing fluorescent intramolecular complex in polar-aprotic and polar-protic solvents, specifically, acetonitrile and ethanol, are assessed. Two ionic liquid sets, consisting of seven different ionic liquids, were explored; set
Yun Hee Kim et al.
Journal of medicinal food, 23(5), 491-498 (2020-03-19)
Changing consumption patterns and increasing health awareness, especially in Europe, are resulting in an increased demand for sesame seeds. In 2016, Asia imported the highest quantity of sesame seeds, followed by Europe and North America. We examined, for the first
Artikel
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Protokolle
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Photometrische Bestimmung mit PAR nach Abspaltung von Blei mit Natriumdiethyldithiocarbaminat
Verwandter Inhalt
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the difference between the two 1L: 10098310111 and 1009831000 ?
    1 answer
    1. Product 10098310111 is a plastic bottle while 1009831000 is a glass bottle.
      Helpful?
  4. What are the dimensions of the containers for item codes 1009836010 and 1009836025?
    1 answer
    1. The product with code 1009836010 is a 10 L stainless steel drum, and the product with code 1009836025 is a 25 L stainless steel drum.
      Helpful?
  5. Hi .I need ethanol for etching mxene phase which purities mor than 99.8.is this product suitable for.if not which kind of methanol do you suggest me.warm wishes.
    1 answer
    1. Unfortunately, none of the ethanol products are tested for use in etching applications. This product has a minimum purity specification of 99.9% and testing includes extensive trace analysis. The end user would have to determine suitability. It may be helpful to view the product specification sheet for details:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.00983/1009830000
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. california
    • Review 1
    • Votes 10
    5 out of 5 stars.
    Good purity and performance
    Good purity and performance in the use as solvent.