Przejdź do
451614
Sodium carbonate
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-838-8
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Solubility:
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: sodium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
851 °C (lit.)
solubility
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium carbonate can be used as:
  • Pore-inducing agent to synthesize Fe-based oxygen reduction catalysts.
  • An alkaline solid sorbent to capture CO2 in flue gases.
  • A precursor to synthesize high magnesium-bearing calcites in the pure phase.
It can also be used to modify the internal structure of the ZSM-5 catalyst, for conducting methanol to gasoline reactions.
Biochem/physiol Actions
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
223484NIST2192A222321
description
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
description
ACS reagent (primary standard), anhydrous, 99.95-100.05% dry basis
description
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
description
ACS reagent, anhydrous, ≥99.5%, powder or granules
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or granules
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.95-100.05% dry basis
assay
-
assay
≥99.5%
solubility
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
solubility
alcohol: insoluble, acetone: insoluble, H2O: soluble 7.1% at 0 °C, glycerol: soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
ACS reagent (primary standard), anhydrous
grade
certified reference material
grade
ACS reagent, anhydrous
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.01% insolubles, ≤0.005% silica
impurities
-
impurities
≤0.005% silica, ≤0.01% insolubles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Good day, I would like to inquire whether 451614 Sodium Carbonate anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis, complies with NIST or any international standard such as ISO 17025 or ISO 17034. Thank you.
    1 answer
    1. Unfortunately, this high-purity reagent is not tested according to any agency specifications and does not meet any specific industry standards. The product is intended for research use only and not an ISO certified item or a Certified Reference Material.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?