Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
464,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
density
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Application
- Lead(II) sulfate uses.: Widely recognized for its role in lead-acid battery technology, Lead(II) sulfate is pivotal in the production of battery plates. It contributes to the battery′s ability to store and release energy efficiently, which is critical in automotive and renewable energy storage applications (DOI: 10.1039/d3ra04386j).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description 98% | description 99.9% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis |
| form powder and chunks | form powder and chunks | form powder | form powder and chunks |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 98% | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤55.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis |
| density 6.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.445 g/mL at 25 °C (lit.) |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: lead | reaction suitability reagent type: catalyst, core: lead | reaction suitability core: lead | reaction suitability reagent type: catalyst, core: lead |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7446-14-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?