Merck
B35407
Sigma-Aldrich
2,2′-Biquinoline
98%
Synonim(y):
2,2′-Diquinolyl, Cuproin
Wybierz wielkość
1 G
288,00 zł
5 G
853,00 zł
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
288,00 zł
5 G
853,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.30
Beilstein:
187259
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
192-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2nc(ccc2c1)-c3ccc4ccccc4n3
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
Klucz InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2′-Biquinoline can be utilized as a ligand in the synthesis of heteroleptic Cu(I) complexes for light-emitting diodes(LED)[1] and cationic iridium(III) complexes as phosphorescent dyes for live-cell imaging.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cationic iridium (III) complexes with tunable emission color as phosphorescent dyes for live cell imaging
Zhao Q, et al.
Organometallics, 29(5), 1085-1091 (2010)
Novel Heteroleptic CuI Complexes with Tunable Emission Color for Efficient Phosphorescent Light-Emitting Diodes
Zhang Q, et al.
Advances in Functional Materials, 17(15), 2983-2990 (2007)
Chun-fen Zhang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 23(2), 217-220 (2003-09-10)
Steady-state fluorescence and anisotropy measurements have been used to investigate the interaction of 2,2'-biquinoline (BQ) and 1,1'-(methylenedi-1,4-phenylene)bismaleimide (MDP-BMI) with alpha-, beta-, and gamma-cyclodextrins (CDs). It was found that the reaction patterns between fluorescence molecules and CDs are remarkably different. They
Leszek Pazderski et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(12), 1059-1071 (2007-11-30)
1H, 13C, and 15N NMR studies of platinide(II) (M=Pd, Pt) chloride complexes with quinolines (L=quinoline-quin, or isoquinoline-isoquin; LL=2,2'-biquinoline-bquin), having the general formulae trans-/cis-[ML2Cl2] and [M(LL)Cl2], were performed and the respective chemical shifts (delta1H, delta13C, delta15N) reported. 1H coordination shifts of
Daniela Pucci et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(17), 4614-4622 (2011-04-01)
The synthesis and characterization of a series of 2,2'-biquinolines differently substituted in the 4,4'-position and their corresponding silver(I) derivatives obtained through reaction with silver triflate in a 1 : 1 stoichiometric ratio are reported. In order to perform a systematic