Przejdź do
133159
Bathophenanthroline
97%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
791,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.40
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-767-1
Beilstein/REAXYS Number:
261048
MDL number:
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
218-220 °C (lit.)
orbital energy
HOMO 6.4 eV , LUMO 3 eV 
OLED device performance
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.2 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
, ITO/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 19000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.16 %
  • Turn-On Voltage: 6.6 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 14000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.44 %
  • Turn-On Voltage: 5 V
, ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6wt%)/BPhen/LiF:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.1 %
  • Turn-On Voltage: 3.8 V
, ITO/TCTA/Ir(ppy)3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 300000 Cd/m2
  • Max. EQE: 19 %
  • Turn-On Voltage: 2.6 V
, PEDOT:PSS/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 15000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.71 %
  • Turn-On Voltage: 2.3 V
greener alternative category
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. For more information see the Green, Catalytic Oxidation of Alcohols in Water
Application
  • Synthesis and luminescent properties of a ternary erbium (III) complex: A study on the luminescent properties of an erbium(III) complex with bathophenanthroline, which may have implications for materials science and sensor applications (Martín-Ramos et al., 2015).
  • Aggregation induced emission enhancement from Bathophenanthroline microstructures: Investigation of bathophenanthroline microstructures that exhibit enhanced emission properties and potential use as sensors for detecting mercury ions in water (Mazumdar et al., 2014).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11880932671140910
description
97%
description
for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0%
description
-
description
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-222 °C, 218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
279-283 °C (lit.)
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
, Enabling
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
assay
97%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99% (H-NMR)
assay
96%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bathophenanthroline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?