Przejdź do
D8284
Bicinchoninic acid disodium salt hydrate
≥98% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid disodium salt, 4,4′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline disodium salt, BCA, Disodium 2,2′-biquinoline-4,4′-dicarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4940,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10N2Na2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bicinchoninic acid disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to light yellow
solubility
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2Na.H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
FAFVGCAYKZKOPT-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Bicinchoninic acid disodium salt hydrate has been used to monitor the levels of reducing sugars, thereby helping in the detection of chitinases.
  • It has also been used to determine the amount of cellulose reducing ends (micromoles/g cellulose).[1]
  • It has been used for determining protein concentration.
Biochem/physiol Actions
Bicinchoninic acid is used for the determination of protein concentration. It is responsible for the making of intense purple complex with cuprous ion (Cu+), in presence of alkaline conditions. The amount of Cu+ is in relation with the protein concentration.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39177894257SML3593
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
white to beige
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
solubility
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prevention of rt-PA induced blood-brain barrier component degradation by the poly(ADP-ribose)polymerase inhibitor PJ34 after ischemic stroke in mice.
Teng F, et al.
Experimental Neurology, 248, 416-428 (2013)
Detection and characterization of chitinases and other chitin-modifying enzymes.
Howard MB, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 30, 627-635 (2003)
Ramya Kumareswaran et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 116(3), 388-391 (2015-04-07)
Solid tumors contain regions of chronic and cyclic hypoxia. Chronic hypoxia can downregulate RAD51 and sensitize cells to PARP inhibition. Herein, we show that RAD51 expression, cell survival and toxicity to PARP inhibition is not affected under cyclic hypoxic conditions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8284-1G04061833589380
D8284-5G04061838362957
D8284-10G04061833589373
D8284-25G04061833589397