Przejdź do
A92775
Arsenazo III
calcium-sensitive dye, Powder
Synonim(y):
2,2′-(1,8-Dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo)bisbenzenearsonic acid, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)chromotropic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
776.37
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
216-788-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5717957
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Arsenazo III, calcium-sensitive dye
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
impurities
<0.1% Ca
color
brown to very dark brown, and Black
mp
>320 °C (lit.)
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
λmax
530 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4[As](O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI key
UQHVTNUJRKELCE-NBHCHVEOSA-N
Application
Arsenazo III has been used as a color forming reagent to determine uranium concentration.
Biochem/physiol Actions
Arsenazo III is a metallochromic dye. Arsenazo III is used in the determination of calcium in biological samples. It is used to evaluate calcium transport in permeabilized cells.[1] It is also used for the detection of rare earth metals (polyvalent metal ions). Arsenazo III is used for the spectrophotometric determination of uranium and thorium.[2][3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9256A55331.10107
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
brown to very dark brown, and Black
color
dark red
color
dark red, yellow-orange to dark orange
color
-
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenazo III
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1668-00-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)