Przejdź do
B1125
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt
7.2-9.1% purity dry basis (ICP), powder
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt
Synonim(y):
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenantrolinedisulfonic acid disodium salt, Disodium bathocuproinedisulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
785,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4550,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H18N2Na2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt, for spectrophotometric det. of Cu, Fe
assay
7.2-9.1% dry basis (ICP)
Quality Segment
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
technique(s)
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
color
white to beige
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for determination of copper
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
General description
Bathocuproinedisulfonic acid is a strong copper chelator. It is used for the determination of copper and iron in biological samples.
Application
  • Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt has been used as a copper chelator for specific assay in Arabidopsis seedlings.
  • It has been used as an electron chain-associated free radical production inhibitor for superoxide dismutase assay in cells.
  • It has been added to the culture media of trypanosomes as a copper chelator for the stabilization of cysteine.
Other Notes
Mixture of isomers
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review