Przejdź do
D216305
2,2′-Bipyridyl
≥99%, powder or crystals, ReagentPlus®
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-674-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
113089
Assay:
≥99%
Form:
powder or crystals, powder or granules
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,2′-Bipyridyl, ReagentPlus®, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
ligand
bipyridine
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder or crystals, powder or granules
manufacturer/tradename
ECACC
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
solubility
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053), FNTA(2339)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
2,2′-Bipyridyl also known as 2,2′-bipyridine, is a symmetrical bipyridine commonly used as a neutral ligand for chelating with metal ions. It is a bidentate ligand which has been employed transition metal catalysis, aluminum initiated polymerization, and various other inorganic syntheses. This compound adheres to the principles of greener chemistry, ensuring catalytic efficiency. Click here for more information
Application
2,2′-Bipyridyl has been used in:
  • the preparation of fluorescent dyes like products 754730, 544981, 804215.
  • the preparation ofcopper(II)-bipyridine-naringenin complex.
  • the preparation of 2,2′-bipyridyl hydrobromide.
  • as a ligand in the greener oxidation of alcohols under aerobic conditions
  • as a complex with CuBR2 in the green synthesis of propargylamines
  • the synthesis of [Ru(bipy)3]Cl2, a common metal complex with usefulphotochemistry often used in photoredox catalysis as a sensitizer
Biochem/physiol Actions
Metalloprotease inhibitor, high-affinity chelator of iron; may inhibit Fe2+ containing enzymes at 10−8 M.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
510556552933742481
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
95%
description
98%
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
95%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or granules, powder or crystals
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
70-73 °C (lit.)
mp
112-116 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
mp
208-212 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Bipyridyl
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
267.8 °F - closed cup
flash_point_c
131 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?