This product is prepared from the L enantiomer.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł |
Informacje o tej pozycji
277,00 zł
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L lactate in water (nominal concentration)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
Certyfikowana zawartość wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 236284-100G | 04061836825928 |
| 07096-100ML | 04061838647610 |
-
Este patrón de lactato es L o D?