Merck
154903
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.9%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
500 ML
263,00 zł
1 L
434,00 zł
2 L
497,00 zł
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
263,00 zł
1 L
434,00 zł
2 L
497,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39020101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
64.7 °C (lit.)
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
klasa czystości
ACS spectrophotometric grade
Poziom jakości
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
clear
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Thermochemical conversion of methanol to C2-C10 hydrocarbons in the presence of shape-selective zeolites has been reported.[1] Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.[2]
Zastosowanie
Used as a solvent in:
  • Preparation of self-assembled monolayers (SAMs) of sulfur derivatives with bactericidal terminal fragments on gold surfaces prior to analytical characterization
  • Measurement of soluble absorption spectra of PTFE samples
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
The conversion of methanol and other O-compounds to hydrocarbons over zeolite catalysts.
Chang CD and Silvestri AJ.
J. Catal., 47(2), 249-259 (1977)
Electrocatalysis by ad-atoms: Part II. Enhancement of the oxidation of methanol on platinum by ruthenium ad-atoms.
Watanabe MA and Motoo S.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 60(3), 267-273 (1975)
B Alkhatib et al.
European cells & materials, 28, 98-110 (2014-09-13)
Excessive mechanical loading or acute trauma to intervertebral discs (IVDs) is thought to contribute to degeneration and pain. However, the exact mechanisms by which mechanical injury initiates and promotes degeneration remain unclear. This study investigates biochemical changes and extracellular matrix
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Nicolas Vodovar et al.
European heart journal, 35(48), 3434-3441 (2014-08-27)
Increases in plasma B-type natriuretic peptide (BNP) concentrations in those with acutely decompensated heart failure (ADHF) has been mainly attributed to an increase in NPPB gene transcription. Recently, proBNP glycosylation has emerged as a potential regulatory mechanism in the production