Merck
717975
Sigma-Aldrich
Methanol
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
1 PKG
204,00 zł
1 PKG
1150,00 zł
204,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
204,00 zł
1 PKG
1150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116121
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
bp:
64.7 °C (lit.)
204,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
gęstość pary
1.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Low temperature calibration
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
Haruka Oda et al.
Biomaterials, 56, 86-91 (2015-05-03)
A large number of lineage-committed progenitor cells are required for advanced regenerative medicine based on cell engineering. Due to their ability to differentiate into multiple cells lines, multipotent stem cells have emerged as a vital source for generating transplantable cells
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Panagiotis Ntziachristos et al.
Nature, 514(7523), 513-517 (2014-08-19)
T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL) is a haematological malignancy with a dismal overall prognosis, including a relapse rate of up to 25%, mainly because of the lack of non-cytotoxic targeted therapy options. Drugs that target the function of key epigenetic
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups