1.06035
Methanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Methanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Poziom jakości
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
LiChrosolv®
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
siła działania
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
36 %
metody
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤100 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
pozostałość po odparowaniu
≤1.0 mg/L
ciąg SMILES
CO
przepuszczalność
210 nm, ≥35%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
- A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 100 ppb
Any further metal (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Gradient grade (at 220 nm): ≤ 2.0 mAU
Gradient grade (at 235 nm): ≤ 1.0 mAU
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 0.5 ppb
Transmission (at 210 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 220 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 75 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 µm filter.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Protokoły
Separation of Sorbitol; Mannitol
Separation of null
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column