Kluczowe dokumenty
1.59004
Supelco
Acetonitrile solution
with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116004
NACRES:
NA.03
bp:
81.6 °C/1013 hPa
Nazwa produktu
Acetonitryl z 0,1% (v/v) kwasem octowym, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
ciśnienie pary
97 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
LiChrosolv®
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
524 °C (refers to pure substance)
granice wybuchowości
3.0-17 % (v/v) refers to pure substance()
stężenie
0.095-0.105 % (v/v)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1013 hPa
mp
-45.7 °C
temp. przejścia
flash point 2 °C (refers to pure substance)
Format
mixture
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Do szybkiej chromatografii i detekcji LC-MS najlepiej nadaje się LiChrosolv® hypergrade, rodzina rozpuszczalników specjalnie zoptymalizowanych i przetestowanych pod kątem przydatności do LC-MS. Rozpuszczalniki LiChrosolv® hypergrade spełniają wszystkie wymagania nowoczesnych metod jonizacji LC-MS (ESI/ APCI - tryby dodatnie i ujemne). Dzięki niskiemu poziomowi tła jonowego i niskiemu tłumieniu jonów, rozpuszczalniki LiChrosolv® hypergrade zapewniają wysoką powtarzalność i wysoką wydajność jonizacji.
Zastosowanie
Acetonitryl z 0,1% (v/v) kwasem octowym może być stosowany jako rozpuszczalnik fazy ruchomej w procesie chromatografii cieczowej:
  • procesie rozdzielania metodą chromatografii cieczowej.
  • Analiza składników Derris indica metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
  • Analiza za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
Inne uwagi
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - (refers to pure substance)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Separation and identification of compounds in Rhizoma chuanxiong by comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled to mass spectrometry
Chen X, et al.
Journal of Chromatography A, 1040(2), 169-178 (2004)
Inhibitory effects of Derris indica derived constituents against Advanced Glycation end products and their simultaneous determination by HPLC
Rao RR, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 36(12), 1631-1645 (2013)
Development and validation of a multianalyte method for quantification of mycotoxins and pesticides in rice using a simple dilute and shoot procedure and UHPLC-MS/MS
da Silva LP, et al.
Food Chemistry (2019)
Powiązane treści
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Metoda QuEChERS upraszcza oczyszczanie próbek do analizy pestycydów w próbkach żywności i rolniczych.