Kluczowe dokumenty
1.59007
Supelco
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Wybierz wielkość
2.5 L
340,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 L
340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116026
NACRES:
NA.03
bp:
100 °C/1013 hPa
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Woda z 0,1% (v/v) kwasem octowym, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Poziom jakości
linia produktu
LiChrosolv®
Formularz
liquid
stężenie
0.095-0.105 % (v/v)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
bp
100 °C/1013 hPa
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Inne uwagi
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3