376949
Phosphorus(V) oxybromide
>95%
Synonim(y):
Phosphorus oxide bromide, Phosphoryl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
>95%
Postać
solid
tw
192 °C (lit.)
mp
56 °C (lit.)
gęstość
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrP(Br)(Br)=O
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges