Przejdź do
201170
Phosphorus(V) oxychloride
ReagentPlus®, 99%
Phosphorus(V) oxychloride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Phosphorus(V) oxide chloride, Phosphoryl chloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
POCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
233-046-7
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
105.8 °C (lit.)
Vapor pressure:
104 mmHg ( 50 °C), 28 mmHg ( 20 °C)
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
104 mmHg ( 50 °C), 28 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
dilution
(for general lab use)
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine oxide
SMILES string
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphorus(V) oxychloride (POCl3) is a chlorinating agent that reacts with dimethylformamide (DMF) to form Vilsmeier reagent for Vilsmeier-Haack formylation reactions.
It can also be used as a reagent in the synthesis of:
  • Quinazolin-4(3H)-one derivatives from 2-aminobenzamides via in situ preparation of Vilsmeier reagent.
  • Substituted 1-arylseleno-4-halo-2-enes by treating conjugated dienes with arylselenenamides.
  • 3-methylthioimidazo[1,2-a]pyridines and imidazo-fused heterocycles in the presence of DMSO.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2620998.22339214701
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
99%
assay
99.999%
assay
≥99.0% (argenometric)
assay
99%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
vapor density
5.3 (vs air)
vapor density
5.3 (vs air)
vapor density
-
vapor density
4.9 (vs air)
mp
1.25 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
mp
1-2 °C
mp
340 °C (lit.)
pH
1 (20 °C)
pH
1 (20 °C)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus(V) oxychloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review